Läs mer
3-Methyl-4-nitropyridine N-oxide, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10700771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10700771 1 g Glass bottle 1g
10197753 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10700771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 308990010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1074-98-2
Molekylformel C6H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 154.13
MDL-nummer MFCD00014626
InChI-nyckel SSOURMYKACOBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitropyridine n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridine 1-oxide, 4-nitro-3-picoline n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridine-n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 3-methyl-4-nitropyridine-1-oxide, 3-methyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 4-nitro-3-picoline 1-oxide, 4-nitro-3-picoline-n-oxide, pyridine, 3-methyl-4-nitro-, 1-oxide
PubChem CID 70633
IUPAC-namn 3-methyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
LEDER CC1=C(C=C[N+](=C1)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-4-nitropyridine N-oxide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 135°C to 139°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 154.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Needles or Powder