Läs mer
3-Methyl-4-nonanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-4-nonanone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-4-6-7-8-10(11)9(3)5-2/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 156.1514 |