Läs mer
3-metyl-4-fenyl-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347196
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347196 1 g 1g
11357196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07250.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13788-84-6 | C10H10N2 | 158.20 g/mol
3-metyl-4-fenyl-lH-pyrazol används som mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole används som mellanprodukter.
Löslighet
Löslig i DMSO, metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Inkompatibel med värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13788-84-6
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.20
MDL-nummer MFCD00051752
InChI-nyckel XTXZCNATVCIKTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-phenyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-phenylpyrazole, 3-methyl-4-phenylpyrazol, 3-methyl-4-phenyl-2h-pyrazole, acmc-1brbb, maybridge1_003313, 5-methyl-4-phenylpyrazole, pyrazole-based inhibitor 1, 3-methyl-4-phenyl-1h-pyrazol, 4-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 139601
IUPAC-namn 5-metyl-4-fenyl-lH-pyrazol
LEDER CC1=C(C=NN1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 140°C to 144°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3330
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 158.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.