Läs mer
3-Methyl-4-phenylpyrazole, TRC
Produktkod. 30480462
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480462 25 mg
30473590 100 mg
30476166 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30480462 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32589425MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13788-84-6
Molekylformel C10 H10 N2
Molekylvikt (g/mol) 158.2
IUPAC-namn 3-methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
LEDER Cc1n[nH]cc1c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-4-phenylpyrazole
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10N2/c1-8-10(7-11-12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)
Formel vikt 158.0844