missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-5-[2,6,6-trimethyl-1-(cyclohexen-d5)-1-yl]-penta-2,4-dienenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-5-[2,6,6-trimethyl-1-(cyclohexen-d5)-1-yl]-penta-2, |
| CAS | 1185235-72-6 |
| Molekylformel | C15 2H5 H16 N |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-Methyl-5-[2,6,6-trimethyl-1-(cyclohexen-d5)-1-yl]-penta-2,4-dienenitrile, 5-[3,3-Dideuterio-6,6-dimethyl-2-(trideuteriomethyl)cyclohexen-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienenitrile, β-Ionylideneacetonitrile-d5, 3-Methyl-5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)penta-2,4-dienenitrile-D5 (6,6-dimethyl-2-(methyl-D3)-cyclohexen-3,3-D2) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N/c1-12(9-11-16)7-8-14-13(2)6-5-10-15(14,3)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3/b8-7+,12-9+/i2D3,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C1=C(\C=C\C(=C\C#N)\C)C(C)(C)CCC1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | (2E,4E)-5-[3,3-dideuterio-6,6-dimethyl-2-(trideuteriomethyl)cyclohexen-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.36 |
| Formel vikt | 220.1988 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?