Läs mer
3-Methyl-5-(2-pyridyl)pyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-5-(2-pyridyl)pyrazole |
| CAS | 19959-77-4 |
| Molekylformel | C9H9N3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine, 2-(5-Methylpyrazol-3-yl)-pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3/c1-7-6-9(12-11-7)8-4-2-3-5-10-8/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | Cc1cc([nH]n1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 2-(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.19 |
| Formel vikt | 159.0796 |