Läs mer
3-metyl-5-(3-nitrofenyl)cyklohex-2-enon, TRC
Produktkod. 30465714
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30465714 250 mg
30476952 500 mg
30480126 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30465714 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM338998250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10323-98-5
Molekylformel C13H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 231.25
Synonym 3-Methyl-5-(3-nitrophenyl)-2-cyclohexen-1-one, 3-Methyl-5-(m-nitrophenyl)-2-cyclohexen-1-one
IUPAC-namn 3-metyl-5-(3-nitrofenyl)cyklohex-2-en-1-ett
LEDER CC1=CC(=O)CC(C1)c2cccc(c2)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-5-(3-nitrophenyl)cyclohex-2-enone
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13NO3/c1-9-5-11(8-13(15)6-9)10-3-2-4-12(7-10)14(16)17/h2-4,6-7,11H,5,8H2,1H3
Formel vikt 231.0895