Läs mer
3-metyl-5-(3-nitrofenyl)cyklohex-2-enon, TRC
Produktkod. 30480126
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480126 50 mg
30465714 250 mg
30476952 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30480126 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33899850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10323-98-5
Molekylformel C13H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 231.25
Synonym 3-Methyl-5-(3-nitrophenyl)-2-cyclohexen-1-one, 3-Methyl-5-(m-nitrophenyl)-2-cyclohexen-1-one
IUPAC-namn 3-metyl-5-(3-nitrofenyl)cyklohex-2-en-1-ett
LEDER CC1=CC(=O)CC(C1)c2cccc(c2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-5-(3-nitrophenyl)cyclohex-2-enone
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13NO3/c1-9-5-11(8-13(15)6-9)10-3-2-4-12(7-10)14(16)17/h2-4,6-7,11H,5,8H2,1H3
Formel vikt 231.0895
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.