Läs mer
3-metyl-5-(5-metylisoxazol-3-yl)isoxazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3110452
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10473612 1 g 1g
10534994 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10473612 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB03205DA
Kemiska identifierare
CAS 849066-63-3
Molekylformel C9H8N2O4
Molekylvikt (g/mol) 208.173
MDL-nummer MFCD01880302
InChI-nyckel ASBPDKJMOPNMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-5-methylisoxazol-3-yl isoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-5-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5'-biisoxazole-4'-carboxylicacid, 3',5-dimethyl, maybridge3_007228, 3',5-dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid, 3-methyl-5-5-methylisoxazol-3-yl-4-carboxylic acid
PubChem CID 2744621
IUPAC-namn 3-metyl-5-(5-metyl-1,2-oxazol-3-yl)-1,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=CC(=NO1)C2=C(C(=NO2)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 208.17
Procent renhet 97%