Läs mer
3-Methyl-5-hexen-3-ol, 98%
Produktkod. 11424417
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424417 25 g 25g
11404417 1 g 1g
11414417 5 g 5g
11309469 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11424417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20447.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1569-44-4 | C7H14O | 114.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1569-44-4
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00021826
InChI-nyckel GBARKLJMQRUBKV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methyl-5-hexen-3-ol, methylaethylallylcarbinol, methylethylallylcarbinol, 5-hexen-3-ol, 3-methyl, methylaethylallylcarbinol german, 5-hexen-3-ol, 3-methyl-, 3r, acmc-20m3dr, acmc-1bx1u, 3-methyl-5-hexene-3-ol
PubChem CID 15288
IUPAC-namn 3-metylhex-5-en-3-ol
LEDER CCC(C)(O)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-5-hexen-3-ol
Densitet 0.84
Kokpunkt 138°C to 139°C
Flampunkt 44°C (111°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1987
Formel vikt 114.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.