Läs mer
3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10664375 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10664375 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10664375 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426650010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19668-85-0
Molekylformel C6H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 141.13
MDL-nummer MFCD01863539
InChI-nyckel POEFJFLAFQWOTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methylisoxazol-5-yl acetic acid, 3-methyl-5-isoxazoleacetic acid, 5-isoxazoleacetic acid, 3-methyl, 2-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl acetic acid, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl acetic acid, 5-isoxazoleacetic acid,3-methyl, zlchem 1304, 3-methyl-5-isoxazole acetic acid, 3-methyl-isoxazol-5-yl-acetic acid, 5-carboxymethyl-3-methylisoxazole
PubChem CID 4195532
IUPAC-namn 2-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)acetic acid
LEDER CC1=NOC(=C1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 101.0°C to 104.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 141.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Needle-like Crystals or Fine Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.