missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-5-isoxazolemethanol Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-5-isoxazolemethanol Acetate |
| CAS | 43214-88-6 |
| Molekylformel | C7H9NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Methyl-5-isoxazolemethanol Acetate (Ester), (3-Methylisoxazol-5-yl)methyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO3/c1-5-3-7(11-8-5)4-10-6(2)9/h3H,4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)OCc1onc(C)c1 |
| IUPAC-namn | (3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.15 |
| Formel vikt | 155.0582 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?