Läs mer
3-metyl-5-metoxikarbonyl-1-bensyl-4-piperidonhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10378910 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10378910 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10378910 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 268090010
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-5-methoxycarbonyl-1-benzyl-4-piperidone hydrochloride
Namnnotering 99%
CAS 205692-65-5
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 190 °C till 192 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15H19NO3·HCl
MDL-nummer MFCD00143175
Kvantitet 1 g
Synonym 3-methyl-5-methoxycarbonyl-1-benzyl-4-piperidone hydrochloride, methyl 1-benzyl-5-methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol
InChI-nyckel UQGAOMLRURDKSU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1CN(CC(C1=O)C(=O)OC)CC2=CC=CC=C2.Cl
IUPAC-namn metyl 1-bensyl-5-metyl-4-oxopiperidin-3-karboxylat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 297.77
PubChem CID 71650946
Formel vikt 297.77
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.