missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Methyl 5-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate Dihydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 18051000
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18051000 25 mg
18032280 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18051000 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0465.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-Methyl 5-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methyl 5-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate Dihydrochloride
CAS 2724726-76-3
Analyt- eller komponentnamn 3-Methyl 5-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate Dihydrochloride
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C26 H27 N3 O6 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Methyl 5-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate Dihydrochloride, Nicardipine Hydrochloride Impurity A as Dihydrochloride, Nicardipine Impurity A as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C26H27N3O6.2ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;;/h5-12,15H,13-14,16H2,1-4H3;2*1H
LEDER Cl.Cl.COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCCN(C)Cc2ccccc2)c1c3cccc(c3)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 5-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 550.43
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 549.1433 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.