Läs mer
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15436917
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436917 250 mg 250mg
15426917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34016.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1448317-68-7
Molekylformel C8H7F5O2S
Molekylvikt (g/mol) 262.194
MDL-nummer MFCD16652478
InChI-nyckel DHRPCCNJMXXYMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-pentafluorosulfur benzoic acid, 3-methyl-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 3-methyl-5-pentafluorothio benzoic acid, 3-methyl-5-pentafluoro-lambda6-sulphanyl benzoic acid
PubChem CID 66523589
IUPAC-namn 3-methyl-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)benzoic acid
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)S(F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 262.19
Procent renhet 97%