Läs mer
3-Methyl-5-pentyl-2-furanundecanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-5-pentyl-2-furanundecanal |
| CAS | 202146-74-5 |
| Molekylformel | C21H36O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O2/c1-3-4-12-15-20-18-19(2)21(23-20)16-13-10-8-6-5-7-9-11-14-17-22/h17-18H,3-16H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC[C@H](C)C(O)=O |
| IUPAC-namn | 11-(3-methyl-5-pentylfuran-2-yl)undecanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.51 |
| Formel vikt | 320.27 |