Läs mer
3-Methyl-5-pentyl-2-furanundecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-5-pentyl-2-furanundecanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O3/c1-3-4-11-14-19-17-18(2)20(24-19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-21(22)23/h17H,3-16H2,1-2H3,(H,22,23) |
| Formel vikt | 336.2664 |
| Procent renhet | >95% |