Läs mer
3-metyl-5-fenyl-4-isoxazolkarbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10203072
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10203072 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10203072 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC20304DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarbaldehyde
CAS 89479-66-3
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H9NO2
MDL-nummer MFCD03086122
Kvantitet 1 g
Synonym 3-methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3-methyl-5-phenylisoxazole-4-carbaldehyde, 3-methyl-5-phenyl-isoxazole-4-carbaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde,3-methyl-5-phenyl, acmc-20e4b4, 4-formyl-3-methyl-5-phenylisoxazole, 3-methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxaldehyde
InChI-nyckel IZULDLZFUWWFHF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NOC(=C1C=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 3-metyl-5-fenyl-1,2-oxazol-4-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 187.198
PubChem CID 2776516
Formel vikt 187.2
Procent renhet 95%