Läs mer
3-metyl-5-fenyl-4-isoxazolkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10213022
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10213022 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10153434 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10213022 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC20301DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 17153-21-8
Molekylformel C11H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 203.197
InChI-nyckel GLNQCTGGLIXRRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-3-methylisoxazol-5-yl benzene, 3-methyl-5-phenyl-4-isoxazole carboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-5-phenyl, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl
PubChem CID 2776514
IUPAC-namn 3-metyl-5-fenyl-l,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=NOC(=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 203.2
Procent renhet 97%