Läs mer
3-metyl-5-fenylisoxazol, TRC
Produktkod. 30468362
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30468362 500 mg
1 options
Produktkod. 30468362 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM218910500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-5-phenylisoxazole
CAS 1008-75-9
Molekylformel C10H9NO
Kvantitet 500 mg
Synonym 3-Methyl-5-phenyl-1,2-oxazole, NSC 80670
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c1-8-7-10(12-11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
LEDER CC1=NOC(=C1)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 3-metyl-5-fenyl-1,2-oxazol
Molekylvikt (g/mol) 159.18
Formel vikt 159.0684