Läs mer
3-metyl-5-fenylisoxazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-5-phenylisoxazole |
| CAS | 1008-75-9 |
| Molekylformel | C10H9NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Methyl-5-phenyl-1,2-oxazole, NSC 80670 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-8-7-10(12-11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3 |
| LEDER | CC1=NOC(=C1)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-namn | 3-metyl-5-fenyl-1,2-oxazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vikt | 159.0684 |