Läs mer
3-Methyl-5-(phenylmethoxy)-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1H-indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-5-(phenylmethoxy)-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1H-indole |
| CAS | 198479-63-9 |
| Molekylformel | C29H25NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Bazedoxifene Impurity 11 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H25NO2/c1-21-27-18-26(32-20-23-10-6-3-7-11-23)16-17-28(27)30-29(21)24-12-14-25(15-13-24)31-19-22-8-4-2-5-9-22/h2-18,30H,19-20H2,1H3 |
| LEDER | Cc1c([nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12)c4ccc(OCc5ccccc5)cc4 |
| IUPAC-namn | 3-methyl-5-phenylmethoxy-2-(4-phenylmethoxyphenyl)-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 419.51 |
| Formel vikt | 419.1885 |