Läs mer
3-Methyl-5-(S)-isopropyl Hydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-5-(S)-isopropyl Hydantoin |
| CAS | 71921-91-0 |
| Molekylformel | C7 H12 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O2/c1-4(2)5-6(10)9(3)7(11)8-5/h4-5H,1-3H3,(H,8,11)/t5-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@@H]1NC(=O)N(C)C1=O |
| IUPAC-namn | (5S)-3-methyl-5-propan-2-ylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.18 |
| Formel vikt | 156.0899 |