Läs mer
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Brytningsindex | 1.469 |
| Kvantitet | 1 g |
| Känslighet | Air sensitive |
| Formel vikt | 188.15 |
| Procent renhet | 97% |