Läs mer
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15456447
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456447 5 g 5g
15446447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33598.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116070-39-4
Molekylformel C9H7F3O
Molekylvikt (g/mol) 188.15
MDL-nummer MFCD16652409
InChI-nyckel KFRRYUVXFZQWGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-trifluoromethyl benzaldehyde, acmc-2099ru, 3-trifluoromethyl-5-methylbenzaldehyde
PubChem CID 23036229
IUPAC-namn 3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
LEDER CC1=CC(=CC(C=O)=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Brytningsindex 1.469
Kvantitet 5 g
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 188.15
Procent renhet 97%