Läs mer
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10766285 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10766285 1 g Glass bottle 1g
10235104 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10766285 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398600010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10010-93-2
Molekylformel C5H5F3N2
Molekylvikt (g/mol) 150.1
MDL-nummer MFCD00829309
InChI-nyckel DLCHCAYDSKIFIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3-methyl-5-trifluoromethyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl-5-trifluoromethyl, 5-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-5-methyl pyrazole, pyrazole, 3-methyl-5-trifluoromethyl, 3-methyl-5-trifluoromethylpyrazole, 3-trifluoromethyl-5-methylpyrazole, 3-methyl-5-trifluoromethyl-2h-pyrazole
PubChem CID 139077
IUPAC-namn 5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
LEDER CC1=CC(=NN1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 88.0°C to 90.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 150.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.