Läs mer
3-Metyl-6-nitroindazol, TRC
Produktkod. 30477209
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477209 10 g
30473356 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30477209 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32555510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6494-19-5
Molekylformel C8H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 177.16
Synonym 6-Nitro-3-methylindazole, 3-Methyl-6-nitro-1H-indazole
LEDER Cc1n[nH]c2cc(ccc12)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-6-nitroindazole
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-7-3-2-6(11(12)13)4-8(7)10-9-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Formel vikt 177.0538