missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-7-propylxanthine, Mikromol™
Beskrivning
3-Methyl-7-propylxanthine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-7-propylxanthine |
| CAS | 55242-64-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Methyl-7-propylxanthine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H12 N4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Methyl-7-propylxanthine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N4O2/c1-3-4-13-5-10-7-6(13)8(14)11-9(15)12(7)2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,11,14,15) |
| LEDER | CCCn1cnc2N(C)C(=O)NC(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 3-methyl-7-propylpurine-2,6-dione |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?