missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-8-(2’-deoxy-Beta-D-ribofuranosyl)isoxanthopterin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-8-(2'-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)isoxanthopterin |
| CAS | 170379-51-8 |
| Molekylformel | C12 H15 N5 O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N5O5/c1-16-11(21)9-10(15-12(16)13)17(7(20)3-14-9)8-2-5(19)6(4-18)22-8/h3,5-6,8,18-19H,2,4H2,1H3,(H2,13,15)/t5-,6+,8+/m0/s1 |
| LEDER | CN1C(=NC2=C(N=CC(=O)N2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C1=O)N |
| IUPAC-namn | 2-amino-8-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3-methylpteridine-4,7-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.28 |
| Formel vikt | 309.1073 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?