Läs mer
3-Methyl-8-quinolinesulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-8-quinolinesulfonyl Chloride |
| CAS | 74863-82-4 |
| Molekylformel | C10 H8 Cl N O2 S |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO2S/c1-7-5-8-3-2-4-9(15(11,13)14)10(8)12-6-7/h2-6H,1H3 |
| LEDER | Cc1cnc2c(cccc2c1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 3-methylquinoline-8-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.69 |
| Formel vikt | 240.9964 |