missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Methyl Adenine-d3, TRC

Produktkod. 30477294
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477294 1 mg
30464524 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30477294 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2759051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 110953-39-4
Molekylformel C6 2H3 H4 N5
Molekylvikt (g/mol) 152.17
Synonym 3-Methyl Adenine D3
IUPAC-namn 3-(trideuteriomethyl)purin-6-amine
LEDER [2H]C([2H])([2H])n1cnc(N)c2ncnc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methyl-d3-adenine
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3/i1D3
Formel vikt 152.089
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.