Läs mer
3-metyladenin, TRC
Produktkod. 30483721
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30483721 500 mg
1 options
Produktkod. 30483721 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM275904500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl Adenine
CAS 5142-23-4
Molekylformel C6 H7 N5
Kvantitet 500 mg
Synonym 3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-6-aminopurine, 3-Methyladenine, 6-Amino-3-methylpurine, N3-Methyladenine, NSC 66389
InChI formel InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3
LEDER Cn1cnc(N)c2ncnc12
IUPAC-namn 3-metylpurin-6-amin
Molekylvikt (g/mol) 149.15
Formel vikt 149.0701