Läs mer
3-Methyl Adenosine p-Toluenesulfonate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl Adenosine p-Toluenesulfonate Salt |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N5O4.C7H8O3S/c1-15-3-14-9(12)6-10(15)16(4-13-6)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-5,7-8,10-11,17-19H,2,12H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t5-,7-,8-,10?,11-;/m1./s1 |