missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl Alpha-Carboline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-a-carboline |
| CAS | 76162-60-2 |
| Molekylformel | C12 H10 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2/c1-8-6-10-9-4-2-3-5-11(9)14-12(10)13-7-8/h2-7H,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | Cc1cnc2[nH]c3ccccc3c2c1 |
| IUPAC-namn | 3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vikt | 182.0844 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?