Läs mer
3-Methyl Chrysene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylchrysene |
| CAS | 3351-31-3 |
| Molekylformel | C19 H14 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Chrysene','3-methyl-, 3-Methylchrysene, NSC 135887 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14/c1-13-6-7-15-9-10-17-16-5-3-2-4-14(16)8-11-18(17)19(15)12-13/h2-12H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc2ccc3c4ccccc4ccc3c2c1 |
| IUPAC-namn | 3-methylchrysene |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.31 |
| Formel vikt | 242.1096 |