missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-d3-4-nitrophenol-2,5,6-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-4-nitrophenol methyl,ring-d6 |
| CAS | 1219803-89-0 |
| Molekylformel | C7 2H6 H N O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Methyl-4-nitrophenol-D6, 3-(Methyl-d3)-4-nitrophenol-2,5,6-d3, 2-Nitro-5-hydroxytoluene-d6, 4-Nitro-m-cresol-d6, 5-Hydroxy-2-nitrotoluene-α,α,α,3,4,6-d6, 5-Methyl-4-nitrophenol-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3/i1D3,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c(c([2H])c1O)C([2H])([2H])[2H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,3,6-trideuterio-4-nitro-5-(trideuteriomethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.17 |
| Formel vikt | 159.0803 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?