Läs mer
3-Methyl-d3-butyric-3,4,4,4-d4 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylbutanoic Acid D7 (isopropyl-D7) |
| CAS | 1219805-32-9 |
| Molekylformel | C5H3D7O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-(Methyl-d3)butyric-3,4,4,4-d4 acid, Isovaleric acid-d7, 3-(Methyl-d3)butanoic-3,4,4,4-d4 acid, 3-Methylbutanoic acid D7 (isopropyl-D7), 3-Methylbutanoic acid-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,4D |
| LEDER | O=C(O)CC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3-(methyl-d3)butanoic-3,4,4,4-d4 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.18 |
| Formel vikt | 109.11 |