Läs mer
3-Methyl-d3-indole, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-d3-indole |
| CAS | 111399-60-1 |
| Molekylformel | C9 2H3 H6 N |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 1 H-Indole, 3-(methyl-d3)-, 3-(Methyl-d3)-1 H-indole, 3-Methyl-1 H-indole-d3, 3-Methylindole-D3 (methyl-D3), Scatole-d3, Skatol-d3, β-Methylindole-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H9N/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6,10 H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 3-(trideuteriomethyl)-1 H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.19 |
| Formel vikt | 134.0923 g/mol |
| Visa mer |