missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-d3-indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-d3-indole |
| CAS | 111399-60-1 |
| Molekylformel | C9 2H3 H6 N |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1H-Indole','3-(methyl-d3)-, 3-(Methyl-d3)-1H-indole, 3-Methyl-1H-indole-d3, 3-Methylindole-D3 (methyl-D3), Scatole-d3, Skatol-d3, β-Methylindole-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6,10H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 3-(trideuteriomethyl)-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.19 |
| Formel vikt | 134.0923 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?