Läs mer
3-(Methyl-d3-nitrosoamino)propionitrile, CDN
Produktkod. 30313037
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30313037 0.1 g 0.1g
30317296 0.05 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313037 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND73140.1G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(N-Nitrosomethylamino)propionitrile-D3 (N-methyl-D3)
CAS 1329834-39-0
Molekylformel C4 D3 H4 N3 O
Kvantitet 0.1 g
Synonym N-(2-Cyanoethyl)-N-(trideuteriomethyl)nitrous amide, 3-(Methylnitrosamino)propionitrile-d3, 3-[(Methyl-d3)nitrosoamino]propanenitrile, 3-(N-Nitrosomethylamino)propionitrile-D3 (N-methyl-D3), N-(2-Cyanoethyl)-N-(methyl-d3)nitrosamine
InChI formel InChI=1 S/C4H7N3O/c1-7(6-8)4-2-3-5/h2,4H2,1H3/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])N(CCC#N)N=O
IUPAC-namn N-(2-cyanoethyl)-N-(trideuteriomethyl)nitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 116.1364
Formel vikt 116.0777 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity