missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Methyl-d3-nitrosoamino)propionitrile, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(N-Nitrosomethylamino)propionitrile-D3 (N-methyl-D3) |
| CAS | 1329834-39-0 |
| Molekylformel | C4 D3 H4 N3 O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | N-(2-Cyanoethyl)-N-(trideuteriomethyl)nitrous amide, 3-(Methylnitrosamino)propionitrile-d3, 3-[(Methyl-d3)nitrosoamino]propanenitrile, 3-(N-Nitrosomethylamino)propionitrile-D3 (N-methyl-D3), N-(2-Cyanoethyl)-N-(methyl-d3)nitrosamine |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7N3O/c1-7(6-8)4-2-3-5/h2,4H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N(CCC#N)N=O |
| IUPAC-namn | N-(2-cyanoethyl)-N-(trideuteriomethyl)nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.1364 |
| Formel vikt | 116.0777 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?