Läs mer
3-metyl-d3-pyridin, TRC
Produktkod. 30413258
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30413258 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30413258 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP43720125MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-d3-pyridine
CAS 10259-17-3
Molekylformel C6 D3 H4 N
Kvantitet 25 mg
Synonym Pyridine','3-(methyl-d3)- (9CI), 3-Picoline-α,α,α-d3 (7CI','8CI), 3-Methyl-d3-pyridine, 3-(Methyl-d3)pyridine, 3-Methylpyridine-D3 (methyl-D3)
InChI formel InChI=1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])c1cccnc1
IUPAC-namn 3-(trideuteriometyl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 96.145
Formel vikt 96.0767