Läs mer
3-metyl-d3-pyridin, TRC
Produktkod. 30419347
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30419347 2.5 mg 2.5mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30419347 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4372012.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-d3-pyridine
CAS 10259-17-3
Molekylformel C6 D3 H4 N
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Pyridine','3-(methyl-d3)- (9CI), 3-Picoline-α,α,α-d3 (7CI','8CI), 3-Methyl-d3-pyridine, 3-(Methyl-d3)pyridine, 3-Methylpyridine-D3 (methyl-D3)
InChI formel InChI=1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])c1cccnc1
IUPAC-namn 3-(trideuteriometyl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 96.145
Formel vikt 96.0767
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.