missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Methyl-d3-thio)propionaldehyde, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-d3-thiopropanal |
| CAS | 136430-27-8 |
| Molekylformel | C4 2H3 H5 S |
| Kvantitet | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8S/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CCC=S |
| IUPAC-namn | 4,4,4-trideuteriobutanethial |
| Molekylvikt (g/mol) | 91.19 |
| Formel vikt | 91.0535 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 96% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?