Läs mer
3-Methyl-d3-thiophene, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylthiophene-d3 |
| CAS | 108343-10-8 |
| Molekylformel | C5 2H3 H3 S |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H6S/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4 H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccsc1 |
| IUPAC-namn | 3-(trideuteriomethyl)thiophene |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.18 |
| Formel vikt | 101.0379 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |