Läs mer
3-Methyl-diazirine-3-propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-diazirine-3-propanoic Acid |
| CAS | 25055-86-1 |
| Molekylformel | C5 H8 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3H-Diazirine-3-propanoic acid','3-methyl-, 3H-Diazirine-3-propionic acid','3-methyl- (8CI), 3-Methyl-3H-diazirine-3-propanoic acid, 3-(3-Methyl-3H-diaziren-3-yl)propanoic acid, 3-(3-Methyldiazirin-3-yl)propanoic acid, 3-Methyl-diazirine-3-propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2/c1-5(6-7-5)3-2-4(8)9/h2-3H2,1H3,(H,8,9) |
| LEDER | CC1(CCC(=O)O)N=N1 |
| IUPAC-namn | 3-(3-methyldiazirin-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.13 |
| Formel vikt | 128.0586 |