Läs mer
3-Methyl Hippuric Acid-d7, TRC
Produktkod. 30469837
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469837 1 mg
30466394 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30469837 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3119871MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1216551-07-3
Molekylformel C10 D7 H4 N O3
Molekylvikt (g/mol) 200.242
Synonym 2-[[2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(trideuteriomethyl)benzoyl]amino]acetic acid, N-(3-Methylbenzoyl)glycine-D7 (methylbenzoyl-D7), N-(3-Methylbenzoyl)glycine-d7, 3-Methylhippuric acid-d7, 2-[[3-(Methyl-d3)benzoyl-2,4,5,6-d4]amino]acetic acid, m-Methylhippuric acid-d7, m-Toluric acid-d7, 3-Methyl hippuric acid-d7
IUPAC-namn 2-[[2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriomethyl)benzoyl]amino]acetic acid
LEDER [2H]c1c([2H])c(C(=O)NCC(=O)O)c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl Hippuric Acid-d7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-3-2-4-8(5-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)/i1D3,2D,3D,4D,5D
Formel vikt 200.118
Procent renhet >95%