Läs mer
3-Methyl Histamine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylhistamine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3.2ClH/c1-9-5-8-4-6(9)2-3-7;;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;2*1H |
| Formel vikt | 197.0487 |