Läs mer
3-Methyl-L-histidine, MedChemExpress
Produktkod. 16469386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16469386 100 mg
1 options
Produktkod. 16469386 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW017007
MedChemExpress 3-Methyl-L-histidine is a biomarker for meat consumption, especially chicken. It is also a biomarker for the consumption of soy products.
3-Methyl-L-histidine is a biomarker for meat consumption, especially chicken. It is also a biomarker for the consumption of soy products.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-L-histidine
CAS 368-16-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H11N3O2
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (591.09 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)[C@@H](N)CC1=CN=CN1C
Molekylvikt (g/mol) 169.18
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 169.18
Procent renhet 99.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism