Läs mer
3-Methyl-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15458537
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458537 5 g 5g
15468537 250 mg 250mg
15448537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15458537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52047.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114926-37-3 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Den finner sin tillämpning i identifieringen av N-acyl-4-(5-pyrimidin-2,4-dionyl)fenylalaninderivat och deras oralt aktiva prodrug-estrar som dubbelverkande alfa4-beta1- och alfa4-beta7-receptorantagonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning vid identifiering av N-acyl-4
-(5-pyrimidin-2,4-dionyl)fenylalaninderivat och deras oralt aktiva prodrugestrar som dubbelverkande alfa4-beta1- och alfa4-beta7-receptorantagonister.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114926-37-3
Molekylformel C10H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 179.219
MDL-nummer MFCD00044972
InChI-nyckel JZRBSTONIYRNRI-VIFPVBQESA-N
Synonym 3-methyl-l-phenylalanine, l-3-methylphenylalanine, 3-methylphenyl-l-alanine, 3-methy-l-phenylalanine, s-2-amino-3-m-tolyl propanoic acid, 3-methylphenylalanine, l-3-methylphe, phenylalanine, 3-methyl, 2s-2-amino-3-3-methylphenyl propanoic acid, l-3-me-phe-oh
PubChem CID 2761494
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(3-metylfenyl)propansyra
LEDER CC1=CC(=CC=C1)CC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-L-phenylalanine
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 179.22
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.